554863
1,4-Bis[(3′,7′-dimethyloctyl)oxy]benzene
98%
About This Item
Saggio
98%
Punto di fusione
35-38 °C
Stringa SMILE
CC(C)CCCC(C)CCOc1ccc(OCCC(C)CCCC(C)C)cc1
InChI
1S/C26H46O2/c1-21(2)9-7-11-23(5)17-19-27-25-13-15-26(16-14-25)28-20-18-24(6)12-8-10-22(3)4/h13-16,21-24H,7-12,17-20H2,1-6H3
KXBVZLQGEJXWDW-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)