Documenti fondamentali
554766
Sigma-Aldrich
StratoSpheres PL-AMS resin
30-40 mesh, extent of labeling: 2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinonimo/i:
(Aminomethyl)polystyrene, AM-polystyrene, Benzylamine polymer-bound, Poly(styrene-co-divinylbenzene), aminomethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzylamine-co-divinylbenzene, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, aminomethylated
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Crosslinking
1 % cross-linked
Grado di funzionalizzazione
2.0 mmol/g loading
Dimensione particelle
30-40 mesh
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Scavenges acids, acid chlorides, anhydrides, aldehydes and other electrophiles
Note legali
StratoSpheres is a trademark of Agilent Technologies, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)