Key Documents
554677
Sigma-Aldrich
3-Nitrophthalamide
98%
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H3(CONH2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
217-220 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)c1cccc(c1C(N)=O)[N+]([O-])=O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)