Documenti
554081
Sigma-Aldrich
Methyl 5-fluoro-2-hydroxybenzoate
97%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(OH)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
P. eboll.
50 °C/0.15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
30-34 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C8H7FO3/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4,10H,1H3
DGHBWVVOJLVMFF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup