Documenti fondamentali
553670
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorobenzothiazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H3Cl2NS
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.08
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
96-100 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc2nc(Cl)sc2c1
InChI
1S/C7H3Cl2NS/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h1-3H
QDZGJGWDGLHVNK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,6-Dichlorobenzothiazole may be used to synthesize 6-chloro-2-(4-hydroxyphenoxy)benzothiazole.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)