Documenti fondamentali
553611
Sigma-Aldrich
2-Octyloxytetrahydro-2H-pyran
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H26O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
contiene
1% potassium carbonate as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.443 (lit.)
P. ebollizione
62 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C13H26O2/c1-2-3-4-5-6-8-11-14-13-10-7-9-12-15-13/h13H,2-12H2,1H3
YGDANXKCMJFKDT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)