553255
(S)-(−)-2-Amino-1,1,2-triphenylethanol
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(NH2)C(OH)(C6H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −236°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
128-132 °C (lit.)
Stringa SMILE
N[C@@H](c1ccccc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H19NO/c21-19(16-10-4-1-5-11-16)20(22,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19,22H,21H2/t19-/m0/s1
ZQNFUXDRYQQYAQ-IBGZPJMESA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?