Key Documents
553085
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzothiazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4FNS
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.585 (lit.)
P. eboll.
211-212 °C (lit.)
Densità
1.323 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1nc2ccccc2s1
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92.78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)