Documenti fondamentali
552801
Sigma-Aldrich
Boc-D-Leucinol
97%
Sinonimo/i:
(R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)leucinol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H23NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +26°, c = 2 in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Indice di rifrazione
n20/D 1.449 (lit.)
P. ebollizione
213 °C (lit.)
Densità
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)C[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H23NO3/c1-8(2)6-9(7-13)12-10(14)15-11(3,4)5/h8-9,13H,6-7H2,1-5H3,(H,12,14)/t9-/m1/s1
LQTMEOSBXTVYRM-SECBINFHSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)