Key Documents
551953
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-tert-Butylamino-1-phenylethanol
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(OH)CH2NHC(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −80°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
105-108 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)NC[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H19NO/c1-12(2,3)13-9-11(14)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11,13-14H,9H2,1-3H3/t11-/m0/s1
NRVOOKOHYKJCPB-NSHDSACASA-N
Note legali
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)