Documenti fondamentali
551848
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromo-4,5-bis(octyloxy)benzene
97%
Sinonimo/i:
1,2-Dibromo-4,5-bis(octyloxy)benzene
About This Item
Formula condensata:
Br2C6H2(OC8H17)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
492.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
40-43 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCOc1cc(Br)c(Br)cc1OCCCCCCCC
InChI
1S/C22H36Br2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-25-21-17-19(23)20(24)18-22(21)26-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3
YEYRWRVHDLPUGQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)