Documenti fondamentali
551821
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4F3N2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
246-250 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1cc(nc(S)n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H3F3N2OS/c6-5(7,8)2-1-3(11)10-4(12)9-2/h1H,(H2,9,10,11,12)
YZAOETRYQWFEOY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol (HTPT) can form a stable monolayer on the Au(111) surface.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
EC-STM Study of Potential-Controlled Adsorption of Substituted Pyrimidinethiol on Au (111).
Sek S.
Langmuir, 25(23), 13488-13492 (2009)