Documenti fondamentali
551201
Sigma-Aldrich
3,4-Dinitroaniline
97%
About This Item
Formula condensata:
NC6H3(NO2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
P. ebollizione
71 °C (lit.)
Punto di fusione
154-158 °C (lit.)
Densità
1.376 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(c(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)