Documenti fondamentali
551074
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Amino-1-fluoro-3-methyl-1,1-diphenylbutane
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH(NH2)C(C6H5)2F
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −45°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
54-57 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)[C@H](N)C(F)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20FN/c1-13(2)16(19)17(18,14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-13,16H,19H2,1-2H3/t16-/m0/s1
MJIXRSWLVFUMCB-INIZCTEOSA-N
Note legali
A Product of Onyx Scientific, U.K.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)