55100
8-Quinolinol hemisulfate salt
≥98.0% (dry substance, T), yellow
Sinonimo/i:
8-Hydroxyquinoline hemisulfate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
C9H7NO · ½H2SO4 (Linear Formula)
Saggio
≥98.0% (dry substance, T)
Impurezze
~5% water
Colore
yellow
Spettro attività antibiotica
fungi
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.Oc1cccc2cccnc12.Oc3cccc4cccnc34
InChI
1S/2C9H7NO.H2O4S/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;1-5(2,3)4/h2*1-6,11H;(H2,1,2,3,4)
YYVFXSYQSOZCOQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?