Documenti fondamentali
55087
Sigma-Aldrich
8-Hydroxy-2-quinolinecarbonitrile
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
8-Hydroxyquinaldonitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H6N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.17
Beilstein:
473250
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (GC)
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
Oc1cccc2ccc(nc12)C#N
InChI
1S/C10H6N2O/c11-6-8-5-4-7-2-1-3-9(13)10(7)12-8/h1-5,13H
KUQKKIBQVSFDHX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
8-Hydroxy-2-quinolinecarbonitrile may be used in the preparation of 8-hydroxy-2-quinolinemethylamine, a reagent to generate peptoid oligomers.
Altre note
Building block for preparing chelating agents
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Heterocyclic amines for the construction of peptoid oligomers bearing multi-dentate ligands.
Maayan G, et al.
Tetrahedron Letters, 49(2), 335-338 (2008)
C. Moberg et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 810-810 (1988)
Vladimir Majerciak et al.
Journal of virology, 93(2) (2018-10-26)
Epstein-Barr virus (EBV) is a ubiquitous human pathogen associated with Burkitt's lymphoma and nasopharyngeal carcinoma. Although the EBV genome harbors more than a hundred genes, a full transcription map with EBV polyadenylation profiles remains unknown. To elucidate the 3' ends