Documenti
550361
Sigma-Aldrich
6-Bromo-4-chloro-3-formylcoumarin
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H4BrClO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
163-167 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)C1=C(Cl)c2cc(Br)ccc2OC1=O
InChI
1S/C10H4BrClO3/c11-5-1-2-8-6(3-5)9(12)7(4-13)10(14)15-8/h1-4H
IODFACUSJKQFGW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3