Documenti
550329
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2-methylchromone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
128-132 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1=CC(=O)c2cc(Br)ccc2O1
InChI
1S/C10H7BrO2/c1-6-4-9(12)8-5-7(11)2-3-10(8)13-6/h2-5H,1H3
PVHDLBFVSMGZAA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
6-Bromo-2-methylchromone is a 2-methylchromone derivative that can be prepared from ethyl 6-bromo-2-methyl-4-oxo-4H-benzopyran-3-carboxylate via hydrolysis followed by decarboxylation.
Applicazioni
6-Bromo-2-methylchromone may be used in the preparation of 6-bromochromone-2-carboxaldehyde via oxidation using selenium dioxide.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Selective C-3 monochlorination of 2-methylchromones and chromone-2-carboxaldehydes.
Jagadeesh SG, et al.
Synthetic Communications, 28(20), 3827-3833 (1998)
A highly practical route to 2-methylchromones from 2-acetoxybenzoic acids.
Jung JC, et al.
Synthetic Communications, 31(12), 1837-1845 (2001)