550310
6-Bromo-3-cyano-4-methylcoumarin
97%
About This Item
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
186-190 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1=C(C#N)C(=O)Oc2ccc(Br)cc12
InChI
1S/C11H6BrNO2/c1-6-8-4-7(12)2-3-10(8)15-11(14)9(6)5-13/h2-4H,1H3
NPCFOYALAZMRDI-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)