Documenti fondamentali
549445
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenebis(chlorodimethylsilane)
95%
Sinonimo/i:
1,4-Bis(chlorodimethylsilyl)benzene
About This Item
Formula condensata:
C6H4[ClSi(CH3)2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.31
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
P. eboll.
109-110 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
130-133 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(Cl)c1ccc(cc1)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C10H16Cl2Si2/c1-13(2,11)9-5-7-10(8-6-9)14(3,4)12/h5-8H,1-4H3
COFLYCFUVHLITN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)