Documenti fondamentali
54911
Sigma-Aldrich
2-Phenylphenol sodium salt tetrahydrate
technical
Sinonimo/i:
2-Hydroxybiphenyl sodium salt tetrahydrate
Scegli un formato
250 G
CHF 70.50
CHF 70.50
Spedizione prevista il14 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
CHF 70.50
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H9NaO · 4H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.25
Beilstein:
3574623
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 70.50
Spedizione prevista il14 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical
Livello qualitativo
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
O.O.O.O.[Na+].[O-]c1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O.Na.4H2O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;;;;/h1-9,13H;;4*1H2/q;+1;;;;/p-1
SEVSIOOUCUTMMP-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
2-Phenylphenol sodium salt tetrahydrate (PPS) may be used for the quantification of ammonium (NH4+) in soil extracts by PPS microplate method.[1]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Improving the Berthelot reaction for determining ammonium in soil extracts and water.
Rhine ED, et al.
Soil Science Society of America Journal. Soil Science Society of America, 62(2), 473-480 (1998)
Justyna Bzura et al.
Enzyme and microbial technology, 123, 1-7 (2019-01-29)
Two fully mechanized flow analysis systems for urease activity assays have been developed, characterized and compared. Both of them are based on almost the same compact system of solenoid micropumps and microvalves controlled and actuated by highly effective, low-power and