Key Documents
549010
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride
Sinonimo/i:
1-Bromo-2-fluoro-3-trifluoromethylbenzene
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(F)CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Indice di rifrazione
n20/D 1.464 (lit.)
P. eboll.
168-169 °C (lit.)
Densità
1.690 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Fc1c(Br)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF4/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10,11)12/h1-3H
VPXCYIIXCVJZKZ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)