Documenti fondamentali
548995
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(F)CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
P. ebollizione
161-162 °C (lit.)
Densità
1.753 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(c(Br)c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF4/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10,11)12/h1-3H
XBBGYSIEJHXPLL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride, also known as 4-bromo-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, is a halogenated benzotrifluoride derivative.
Applicazioni
2-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride may be used in the multi-step synthesis of (2-{4-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-piperidin-4-yl-1H-imidazol-1-yl}ethyl)dimethylamine.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78.3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of (2-{4-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl) phenyl]-2-piperidin-4-yl-1H-imidazol-1-yl} ethyl) dimethylamine.
Vaid RK, et al.
Synthesis, 45(11), 1534-1540 (2013)