Documenti fondamentali
548944
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-2H-benzopyran-3-carboxaldehyde
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H6Cl2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
124-128 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1ccc2OCC(C=O)=C(Cl)c2c1
InChI
1S/C10H6Cl2O2/c11-7-1-2-9-8(3-7)10(12)6(4-13)5-14-9/h1-4H,5H2
XEGONRKPLYJCFN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)