Documenti fondamentali
548863
Sigma-Aldrich
3-(4-Methylphenoxy)propionic acid
96%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4O(CH2)2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Punto di fusione
145-148 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(OCCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-8-2-4-9(5-3-8)13-7-6-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,11,12)
GNPISAHACGIXLZ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)