Documenti
548839
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenyl)-1-(2H)-phthalazinone
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
240-244 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C2=NNC(=O)c3ccccc23
InChI
1S/C15H12N2O2/c1-19-11-8-6-10(7-9-11)14-12-4-2-3-5-13(12)15(18)17-16-14/h2-9H,1H3,(H,17,18)
RYLLTTFNKPGBNO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-(4-Methoxyphenyl)-1-(2H)-phthalazinone , a 4-aryl-2(1H)-phthalazinone derivative, is a building block for preparing bioactive molecules.
Applicazioni
4-(4-Methoxyphenyl)-1-(2H)-phthalazinone may be used in the preparation of [4-(4-methoxyphenyl)-1(2H)-oxo-phthalazin-2-yl]acetic acid ethyl ester, with potent antibacterial activity.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and Antimicrobial Evaluation of Some New 2-(5, 6-Dihydro-4H-1, 2, 4-triazolo [4, 3-a] benz [F] azepin-1-yl) methyl)-4-substituted Phthalazin-1 (2H)-ones.
El-Shamy IE, et al.
Asian Journal of Chemistry, 26(22), 7828-7828 (2014)