Key Documents
548472
Sigma-Aldrich
Copper(I) telluride
99.9% trace metals basis
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cu2Te
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.69
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
crystalline
Stringa SMILE
[Cu][Te][Cu]