Documenti
548243
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-chlorobenzamide
96%
About This Item
Formula condensata:
NH2C6H3(Cl)C(O)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.60
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Punto di fusione
167-171 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)c1ccc(Cl)c(N)c1
InChI
1S/C7H7ClN2O/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,9H2,(H2,10,11)
QHMDKGRWJVOUFU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Amino-4-chloro-benzamide can undergo Suzuki coupling reaction with phenyl boronic acid in the presence of chloro(di-2-norbornylphosphino)(2′-dimethylamino-1,1′-biphenyl-2-yl)palladium(II) catalyst to form the corresponding biaryl aniline derivative.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Efficient synthesis of substituted biaryl anilines and biaryl phenols via a Suzuki cross-coupling reaction.
Liu B, et al.
Tetrahedron Letters, 46(11), 1779-1782 (2005)