Documenti fondamentali
548138
Sigma-Aldrich
Lithium perchlorate
anhydrous, beads, 99.99%
Sinonimo/i:
Lithium perchlorate (LiClO4 )
About This Item
Formula condensata:
LiClO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.39
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado
anhydrous
Saggio
99.99%
Stato
beads
Punto di fusione
236 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)