Documenti fondamentali
548049
Sigma-Aldrich
Biphenyl-2-carboxaldehyde
96%
Sinonimo/i:
2-Biphenylcarboxaldehyde
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D >1.6220 (lit.)
P. eboll.
91-92 °C/0.15 mmHg (lit.)
Densità
1.130 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=Cc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O/c14-10-12-8-4-5-9-13(12)11-6-2-1-3-7-11/h1-10H
LCRCBXLHWTVPEQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Biphenyl-2-carboxaldehyde is an oxygen-containing polycyclic aromatic hydrocarbon derivative (OPAH). It can be prepared via Suzuki cross-coupling reaction between phenyl boronic acid and 2-bromobenzaldehyde.
Applicazioni
Biphenyl-2-carboxaldehyde may be used in the preparation of 9-ethylthiofluorene.
Avvertenza
Refrigerate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthesis and application of ortho-palladated complex of (4-phenylbenzoylmethylene) triphenylphosphorane as a highly active catalyst in the Suzuki cross-coupling reaction.
Karami K, e tal.
Journal of Organometallic Chemistry, 696(4), 940-945 (2011)
Microbial formation and degradation of oxygen-containing polycyclic aromatic hydrocarbons (OPAHs) in soil during short-term incubation.
Wilcke W, et al.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 184, 385-390 (2014)
The preparation of 9-alkylthiofluorenes from biphenyl-2-carboxaldehydes.
Leber JD and Elliott JD.
Tetrahedron Letters, 30(49), 6849-6850 (1989)