Documenti
547859
Sigma-Aldrich
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]erbium(III)
97%
About This Item
Formula condensata:
[[(CH3)3Si]2N]3Er
Numero CAS:
Peso molecolare:
648.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Saggio
97%
Punto di fusione
166-170 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)N([Er](N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C