Key Documents
547409
Sigma-Aldrich
StratoSpheres PL-CHO (Benzaldehyde) resin
50-100 mesh, extent of labeling: 3.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinonimo/i:
4-Benzyloxybenzaldehyde, polymer-bound, Aldehyde, polymer-bound, Wang aldehyde resin
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Nome Commerciale
StratoSpheres
Crosslinking
1 % cross-linked
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
Grado di funzionalizzazione
3.0 mmol/g loading
Dimensione particelle
50-100 mesh
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.[H]C(=O)c3ccc(OCc4ccccc4)cc3
Note legali
StratoSpheres is a trademark of Agilent Technologies, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)