Documenti fondamentali
547174
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethoxyhexane
98%
Sinonimo/i:
Hexanal dimethyl acetal
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.405 (lit.)
P. eboll.
163-164 °C (lit.)
Densità
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCC(OC)OC
InChI
1S/C8H18O2/c1-4-5-6-7-8(9-2)10-3/h8H,4-7H2,1-3H3
ZQUJUCJLDXTKKW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
130.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54.44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)