Documenti fondamentali
546453
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(bromomethyl)-1-methoxy-4-(3′,7′-dimethyloctyloxy)benzene
96%
About This Item
Formula condensata:
(BrCH2)2C6H2(OCH3)OCH2CH2CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
450.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
96%
Punto di fusione
74-77 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(CBr)c(OCCC(C)CCCC(C)C)cc1CBr
InChI
1S/C19H30Br2O2/c1-14(2)6-5-7-15(3)8-9-23-19-11-16(12-20)18(22-4)10-17(19)13-21/h10-11,14-15H,5-9,12-13H2,1-4H3
DOKSAXJBKYCNRE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Conducting polymer precursor for synthesis of substituted PPV.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)