545953
1-Aminohydantoin hydrochloride
98%
Sinonimo/i:
1-Amino-2,4-imidazolidinedione hydrochloride
Saggio
98%
Punto di fusione
201-205 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].NN1CC(=O)NC1=O
InChI
1S/C3H5N3O2.ClH/c4-6-1-2(7)5-3(6)8;/h1,4H2,(H,5,7,8);1H
WEOHANUVLKERQI-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?