Documenti fondamentali
545902
Sigma-Aldrich
3-(4-Fluorophenoxy)propionitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
FC6H4O(CH2)2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.501 (lit.)
P. ebollizione
274 °C (lit.)
Densità
1.165 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(OCCC#N)cc1
InChI
1S/C9H8FNO/c10-8-2-4-9(5-3-8)12-7-1-6-11/h2-5H,1,7H2
MSQBUHCLFYFIGC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)