Key Documents
545767
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2-methylbenzothiazole
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9NOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Punto di fusione
36-40 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc2sc(C)nc2c1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)