Documenti fondamentali
545732
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-nitrotoluene
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(NO2)Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
25-29 °C (lit.)
Densità
1.612 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(Br)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
XDKMDDOCVPNVMB-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)