Documenti fondamentali
545678
Sigma-Aldrich
2-Acetylthioacetophenone
97%
Sinonimo/i:
Phenylacyl-S-thioacetate
About This Item
Formula condensata:
C6H5COCH2SCOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
42-45 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)SCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2S/c1-8(11)13-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
YHBPLTWKUZODDY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Acetylthioacetophenone [S-(2-oxo-2-phenylethyl) ethanethioate] is a thioacetate containing acetophenone derivative. It can be prepared from 2-bromoacetophenone and potassium thioacetate.
Applicazioni
2-Acetylthioacetophenone may be used in the preparation of 2-mercapto-1-phenylethanone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Electrophilic trifluoromethylthiolation of thiols with trifluoromethanesulfenamide.
Jereb M and Dolenc D.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(72), 58292-58306 (2015)