Documenti fondamentali
545589
Sigma-Aldrich
3-(Acetylthio)propionitrile
97%
Sinonimo/i:
3-Acetylsulfanylpropionitrile
About This Item
Formula condensata:
CH3COS(CH2)2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4930 (lit.)
P. ebollizione
246-247 °C (lit.)
Densità
1.120 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)SCCC#N
InChI
1S/C5H7NOS/c1-5(7)8-4-2-3-6/h2,4H2,1H3
BMBATCYWJILFCR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-(Acetylthio)propionitrile may be used in the synthesis of ethyl S-acetyl 3-mercaptopropionthioimidate ester hydrochloride.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
F Dosio et al.
Bioconjugate chemistry, 9(3), 372-381 (1998-05-20)
Several immunotoxins (ITs) were synthesized by the attachment of clavin, a recombinant toxic protein derived from Aspergillus clavatus, to the monoclonal antibody Mgr6 that recognizes an epitope of the gp185(HER-2) extracellular domain expressed on breast and ovarian carcinoma cells. Conjugation