Documenti fondamentali
545244
Sigma-Aldrich
2-Phenoxyethanethiol
About This Item
Formula condensata:
C6H5OCH2CH2SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Indice di rifrazione
n20/D 1.5600 (lit.)
P. ebollizione
201-202 °C (lit.)
Densità
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
SCCOc1ccccc1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)