Documenti fondamentali
54513
Sigma-Aldrich
3-(2-Hydroxyethyl)thiazolium bromide
≥97.0%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8BrNOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.09
Beilstein:
6246836
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
≥97.0%
Punto di fusione
147-149 °C
Stringa SMILE
[Br-].OCC[n+]1ccsc1
Altre note
Catalyst for the addition of aldehydes to α,β-unsaturated esters (Stetter-Michael-addition)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
L. Novak et al.
Chemische Berichte, 117, 2939-2939 (1980)