Documenti
545058
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) bromide hydrate
99.999%
About This Item
Formula condensata:
NdBr3 · xH20
Numero CAS:
Peso molecolare:
383.95 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
99.999%
Densità
5.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.Br[Nd](Br)Br