544477
1,6-Dimethoxyhexane
98%
About This Item
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.415 (lit.)
P. ebollizione
182-183 °C (lit.)
Densità
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COCCCCCCOC
InChI
1S/C8H18O2/c1-9-7-5-3-4-6-8-10-2/h3-8H2,1-2H3
GZHQUHIMIVEQFV-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
156.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)