544450
4,4′-Biphenyldicarbonitrile
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
236-240 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
N#Cc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C14H8N2/c15-9-11-1-5-13(6-2-11)14-7-3-12(10-16)4-8-14/h1-8H
KAXYYLCSSXFXKR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?