Documenti
543748
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-4-hydroxycoumarin
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H5FO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
248-251 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC1=CC(=O)Oc2ccc(F)cc12
InChI
1S/C9H5FO3/c10-5-1-2-8-6(3-5)7(11)4-9(12)13-8/h1-4,11H
JCOYNGQUPPGRNB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
6-Fluoro-4-hydroxycoumarin undergoes direct sulfanylation with thiols in water to yield corresponding 4-sulfanylcoumarins.
Applicazioni
6-Fluoro-4-hydroxycoumarin may be used to synthesize chromenopyridinones.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Eco-friendly construction of highly functionalized chromenopyridinones by an organocatalyzed solid-state melt reaction and their optical properties.
Paul S and Lee YR.
Green Chemistry, 18(6), 1488-1494 (2016)
Direct sulfanylation of 4-hydroxycoumarins with thiols in water.
Peng YY, et al.
Tetrahedron Letters, 50(20), 2405-2406 (2009)