Documenti fondamentali
543675
Sigma-Aldrich
3-Bromo-6-fluorochromone
97%
Sinonimo/i:
3-Bromo-6-fluoro-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H4BrFO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
130-134 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc2OC=C(Br)C(=O)c2c1
InChI
1S/C9H4BrFO2/c10-7-4-13-8-2-1-5(11)3-6(8)9(7)12/h1-4H
KASZNDJKYQAXNZ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)