Key Documents
543330
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromobenzyloxy)benzaldehyde
96%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CH2OC6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Punto di fusione
88-92 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(OCc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C14H11BrO2/c15-13-5-1-12(2-6-13)10-17-14-7-3-11(9-16)4-8-14/h1-9H,10H2
HGCGRPJQAXHMMI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)