Documenti fondamentali
542881
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
CF3OC6H4CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.449 (lit.)
P. ebollizione
222-223 °C (lit.)
Densità
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)Oc1ccccc1CC#N
InChI
1S/C9H6F3NO/c10-9(11,12)14-8-4-2-1-3-7(8)5-6-13/h1-4H,5H2
OIKWCWVMUBCXJM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Selectivity issues in the catalytic multiphase reduction of functionalized halogenated aromatics over Pd/C, Pt/C, and Raney-Ni
Evdokimova, Galina, et al.
Applied Catalysis A: General, 271.1 , 129-136 (2004)
Synthesis of Phloroglucinol Monoaryl Ethers
Sherwood AM, et al.
Synthesis, 44.08, 1208-1212 (2012)
Fused thiophene derivatives as MEK inhibitors
Laing VE, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 22.1, 472-475 (2012)