Key Documents
542598
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethoxy)iodobenzene
97%
About This Item
Formula condensata:
F2CHOC6H4I
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.548 (lit.)
P. eboll.
217-219 °C (lit.)
Densità
1.871 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)Oc1ccc(I)cc1
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)